Principaux documents
PHL83532
Punicalin (A + B mixture)
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Punicalin, mixture of anomers, 4,6-Gallagyl-D-glucose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H22O22
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
782.53
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1O[C@@H]2COC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3-c4c(O)c(O)c5OC(=O)c6c(c(O)c(O)c7OC(=O)c4c5-c67)-c8c(O)c(O)c(O)cc8C(=O)O[C@H]2[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C34H22O22/c35-6-1-4-9(19(39)17(6)37)11-15-13-14-16(33(50)56-28(13)23(43)21(11)41)12(22(42)24(44)29(14)55-32(15)49)10-5(2-7(36)18(38)20(10)40)31(48)54-27-8(3-52-30(4)47)53-34(51)26(46)25(27)45/h1-2,8,25-27,34-46,51H,3H2/t8-,25-,26-,27-,34-/m1/s1
Clé InChI
IQHIEHIKNWLKFB-ITTSEVFZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable