Principaux documents
PHL83886
Parishin B
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H40O19
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
728.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@H](OC2=CC=C(COC(CC(CC(O)=O)(O)C(OCC3=CC=C(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)C=C3)=O)=O)C=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Clé InChI
UNLDMOJTKKEMOG-IWOWLDPGSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable