Merck
D1411
d-Déthiobiotine
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
Acide 5-méthyl-2-oxo-4-imidazolidine hexanoïque
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058011
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
EC Number:
208-566-2
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1NC(=O)N[C@@H]1CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O3/c1-7-8(12-10(15)11-7)5-3-2-4-6-9(13)14/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t7-,8+/m0/s1
InChI key
AUTOLBMXDDTRRT-JGVFFNPUSA-N
Application
La d-desthiobiotine a été ajoutée à des tampons d'élution :
  • pour éluer des protéines précipitées à partir d'une résine durant une co-immunoprécipitation.
  • pour éluer l'hélicase Cdc45–MCM–GINS (CMG) humaine lors de la purification de protéines par chromatographie.
  • pour éluer le domaine APCARM (APC armadillo) de liaison à KIF3A/B (membre 3A/B hétérodimère de la famille des kinésines) et à KAP3 (protéine 3 associée aux kinésines) durant une purification chromatographique.
La d-déthiobiotine est utilisée dans la chromatographie d'affinité et la chromatographie de protéines. Elle peut être utilisée pour marquer, détecter et isoler des protéines.
Biochem/physiol Actions
La desthiobiotine est un dérivé de biotine exempt de soufre qui se fixe moins fortement aux protéines se liant à la biotine et qui est facilement délogé par cette dernière.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe