Principaux documents
PHL83871
Lucidin 3-primeveroside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Ophiohayatone B
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H28O14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
564.49
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@@H]5OC[C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)O)O)O)Oc2cc3c(c(c2CO)O)C(=O)c4c(cccc4)C3=O
InChI
1S/C26H28O14/c27-6-12-14(5-11-16(19(12)31)18(30)10-4-2-1-3-9(10)17(11)29)39-26-24(36)22(34)21(33)15(40-26)8-38-25-23(35)20(32)13(28)7-37-25/h1-5,13,15,20-28,31-36H,6-8H2/t13-,15-,20+,21-,22+,23-,24-,25+,26-/m1/s1
Clé InChI
NVKNRXOMCYTFJF-WFLOGZPDSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable