Key Documents
PHL89244
Lucidin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1,3-Dihydroxy 2-(hydroxymethyl)anthraquinone, Henine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C15H10O5/c16-6-10-11(17)5-9-12(15(10)20)14(19)8-4-2-1-3-7(8)13(9)18/h1-5,16-17,20H,6H2
Clé InChI
AMIDUPFSOUCLQB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable