Documents
PHL80551
ar-Turmerone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(S)-ar-Turmerone, (S)-2-Methyl-6-(4-methylphenyl)-2-hepten-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](CC(=O)\C=C(\C)C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C15H20O/c1-11(2)9-15(16)10-13(4)14-7-5-12(3)6-8-14/h5-9,13H,10H2,1-4H3/t13-/m0/s1
Clé InChI
NAAJVHHFAXWBOK-ZDUSSCGKSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable