Principaux documents
91641
Supelco
Laurolactam
analytical standard
Synonyme(s) :
12-Aminododecanoic acid lactam, Aza-2-cyclotridecanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H23NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.32
Numéro Beilstein :
122031
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1CCCCCCCCCCCN1
InChI
1S/C12H23NO/c14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-12/h1-11H2,(H,13,14)
Clé InChI
JHWNWJKBPDFINM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
383.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
195 °C - closed cup