Étalons de polluants organiques
Un environnement propre et sain est un pré-requis essentiel à une bonne qualité de vie. Qu'il s'agisse d'analyser les sols, l'eau, l'air ou des déchets, notre gamme complète contient un large éventail de matériaux de référence de grande qualité sous différents formats (purs, en solution, dans des matrices) ainsi que d'autres dispositifs analytiques nécessaires à la réalisation de vos procédures dans leur ensemble.
Nous proposons divers matériaux de référence organiques dangereux pour l'homme et l'environnement, notamment des HAP, PCB, phénols, polluants de l'air, explosifs, produits de dégradation d'armes chimiques, plastifiants, sous-produits de désinfectants, retardateurs de flamme, phtalates, composés volatils, composés semi-volatils, et bien d'autres encore.
- Biphényles polychlorés (PCB), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Matériaux de référence organiques volatils et semi-volatils
- Retardateurs de flamme et substances perfluoroalkylées (PFAS)
- Plastifiants, phtalates et sous-produits de désinfection
- Substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
- Étalons de polluants de l'air
Ressources produits apparentées
Brochure : ASSET™ EZ4 Dry Samplers for Isocyanates
Brochure : Solutions for your Organics Lab
Brochure : Brochure : Dioxin & PCB Analysis
Flyer : Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS)
Flyer: DSD-DNPH Passive Sampling Device
Note d'application : Fast and Efficient Separation of PAHs
Note d'application : Improved Recoveries and Lower Bakcground for the Analysis of PAHs in Olive Oil
Biphényles polychlorés (PCB), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Les biphényles polychlorés (PCB) sont considérés comme des polluants organiques persistants du fait de leur grande toxicité, et sont donc interdits. Cependant, les PCB étaient autrefois largement employés comme fluides diélectriques et de refroidissement, ou ajoutés aux peintures, plastiques, pigments et papiers autocopiants. Comme les PCB sont des substances chimiques extrêmement persistantes, on les trouve encore aujourd'hui dans l'environnement et on doit donc les surveiller étroitement. Les PCB peuvent également s'accumuler dans les feuilles, les parties des plantes situées au-dessus du sol et les récoltes, ainsi que dans les petits organismes et le poisson. Nous proposons une grande variété de matériaux de référence de PCB sous forme de solutions individuelles ou de mélanges, en différentes qualités (étalons analytiques, matériaux de référence certifiés) pour les besoins de votre laboratoire.
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) constituent un groupe de substances chimiques libérées durant la combustion du charbon, du pétrole, de l'essence, des déchets, du tabac et du bois. Ils se forment également dans la viande et d'autres aliments lors des grillades à haute température. Comme les HAP peuvent provoquer des cancers ou une irritation des voies respiratoires, leur quantité dans l'environnement et dans les aliments doit être surveillée. Nous proposons une large sélection de matériaux de référence (purs et en solution) sous la forme de produits de qualité "matériau de référence primaire" du JRC (institut de métrologie européen) sous la marque BCR®, de qualités "matériau de référence certifié" et "étalon analytique".
Matériaux de référence organiques volatils et semi-volatils
Les composés organiques volatils (COV) sont les composés organiques qui peuvent facilement se vaporiser dans les conditions de température et de pression atmosphériques intérieures ordinaires. Ils sont parfois catégorisés en fonction de leur facilité d'émission, par exemple :
- Composés organiques très volatils (COTV)
- Composés organiques semi-volatils (COSV)
Explorez notre offre complète de matériaux de référence disponibles dans différents formats (purs, en solutions individuelles ou en mélanges) et niveaux de qualité (étalon analytique, matériau de référence certifié).
Retardateurs de flamme et substances perfluoroalkylées (PFAS)
Des retardateurs de flamme sont ajoutés aux produits manufacturés pour empêcher les incendies ou ralentir l'inflammation. Certains retardateurs de flamme sont interdits ou ont un usage restreint dans divers pays du monde du fait de leur toxicité (génotoxicité, carcinogénicité). Les différentes classes de retardateurs de flamme sont les suivantes :
- Retardateurs de flamme minéraux
- Composés organochlorés
- Composés organobromés
- Composés organophosphorés
Notre gamme comprend des matériaux de référence purs et en solution, marqués et non marqués, qui permettent de tester les diverses classes de retardateurs de flamme.
Les substances polyfluoroalkylées, ou PFAS, constituent un groupe de substances chimiques de synthèse persistantes, présentes dans de nombreux produits utilisés dans diverses industries de par le monde. Certaines PFAS ne se dégradent pas et peuvent s'accumuler avec le temps dans l'environnement et le corps humain. Une forte exposition aux PFAS peut avoir des effets indésirables sur la santé et provoquer par exemple des cancers, des lésions hépatiques, une baisse de la fertilité et un risque accru de développer de l'asthme. Il est devenu essentiel de surveiller leur concentration, non seulement dans l'environnement mais aussi les aliments, les sols contaminés, l'eau et les emballages alimentaires. Notre gamme en rapide expansion de matériaux de référence de PFAS respecte les normes et réglementations en vigueur de l'EPA, de l'ASTM et les méthodes EN/DIN.
Plastifiants, phtalates et sous-produits de désinfection
Les phtalates sont un groupe de substances chimiques utilisées comme plastifiant pour assouplir les plastiques et accroître leur flexibilité. Ils sont utilisés dans une grande variété de produits industriels et de grande consommation du commerce. Les phtalates doivent être étroitement surveillés car ils ont un effet indésirable sur l'appareil reproducteur. Nous ajoutons en permanence de nouveaux matériaux de référence de phtalates et de métabolites des phtalates à notre gamme.
Substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
Les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) sont des substances chimiques réglementées par REACH. REACH est une réglementation de l'Union européenne portant sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques. La décision d'ajouter un composé à la liste des substances candidates du type SVCH incombe aux autorités nationales en charge de REACH, ou à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à la demande de la Commission européenne (CE). Tous les fournisseurs de produits industriels doivent informer l'ECHA si un article contient plus de 0,1 % en poids de SVHC. Notre gamme complète de produits réglementés du type SVHC contient des produits de qualité "étalon analytique", ainsi que des matériaux de référence certifiés, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
Étalons de polluants de l'air
Choisissez parmi une grande variété de matériaux de référence pour l'étalonnage des appareils de contrôle de l'air, destinés à l'étalonnage chromatographique ou à l'enrichissement des solutions, et à l'analyse des échantillons carbonylés. Ils peuvent servir dans différentes méthodes internationales, comme les méthodes de l'ASTM et de l'US EPA, ou les méthodes du NIOSH et de l'OSHA relatives à l'atmosphère des lieux de travail. Les mélanges de DNPH certifiés sont utilisés comme étalons de travail et étalons de contrôle de l'étalonnage européens pour l'analyse dans l'air ambiant des émissions de composés carbonylés par les pots d'échappement des véhicules.
Nous proposons des étalons purs et des solutions de référence certifiées mono-élément pour les applications concernées. Pour la mesure des composés à base de pipérazine, interdits mais utilisés dans le processus de dérivatisation des isocyanates (conformément à l'ISO 17734-1:2013), nous avons développé plusieurs mélanges de matériaux de référence certifiés, par exemple des mélange isocyanate-dibutylamine (DBA) se présentant sous la forme de mélanges de monomères et d'oligomères marqués et non marqués.