816215
TSKgel® QC-PAK GFC 200 (5 µm) HPLC Column
L x I.D. 15 cm × 7.8 mm, diol phase
Synonyme(s) :
GFC 200
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Colonnes TSKgel® SWXL, phase diol, L × I.D. 15 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Matériaux
PEEK
Agence
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 16215
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
41 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 7.8 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
125 Å
pH de fonctionnement
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Forme physique
Informations légales
Colonne analytique
Colonne de garde