916056
Platinum nanospheres
citrate functionalized, 5 nm diameter, 0.05 mg/mL (2 mM aqueous sodium citrate buffer)
Synonyme(s) :
Platinum nanoparticles, PtNP
About This Item
Produits recommandés
Forme
nanospheres
Niveau de qualité
Concentration
0.05 mg/mL (2 mM aqueous sodium citrate buffer)
Diamètre
5 nm
Groupe fonctionnel
citrate
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.