813068
TSKgel® CM-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, carboxymethyl phase
About This Item
Produits recommandés
product name
TSKgel® CM-5PW HPLC Column, phase carboxymethyl, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Matériaux
PEEK
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Na+
Fabricant/nom de marque
Tosoh 13068
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
≤30 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
150 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
carboxymethyl phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Forme physique
Informations légales