Key Documents
40725
Sigma-Aldrich
1,3-Diméthyl-2-imidazolidinone
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.04%), ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
N,N′-Diméthyléthylène-urée, DMEU, DMI
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.15
Numéro Beilstein :
108808
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
absolute
over molecular sieve (H2O ≤0.04%)
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
Point d'ébullition
224-226 °C (lit.)
Solubilité
toluene: soluble(lit.)
water: miscible
Densité
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La 1,3-diméthyl-2-imidazolidinone (DMI) est un dérivé de l′imidazolidine. Elle servirait de promoteur en minimisant la formation de sous-produits de dialkylation et en accélérant la vitesse de la mono-alkylation de la γ-butyrolactone. Des études se sont intéressées à la conversion du CO2 en alcools de faible poids moléculaire par hydrogénation catalytique homogène avec du DMI comme solvant.
Application
Le 1,3-diméthyl-2-imidazolidinone peut être utilisé :
  • Comme solvant de substitution du HMPA dans la synthèse du 1,2-bis(triméthylsilyl)benzène.
  • Comme solvant dans la prénylation α-régiosélective des imines.
  • Comme constituant de la phase mobile dans une analyse de la cellulose par chromatographie d′exclusion stérique.
Autres remarques
Solvant dipolaire aprotique qui peut souvent servir d′alternative aux HMPA, cancérigène.
Solvant utilisé dans diverses réactions de transformation en synthèse organique. Produit étudié dans la formation de complexes hydrosilanediyl-métaux de transition stabilisés fonctionnellement, produits par une méthode photochimique à partir d′arylsilanes.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
D. Seebach et al.
Chemische Berichte, 115, 1705-1705 (1982)
U. Schollkopf et al.
Synthesis, 675-675 (1983)
T. Mukaiyama et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1507-1507 (1980)
C.J. Gilmore et al.
Tetrahedron Letters, 24, 3269-3269 (1983)
SEC-MALLS analysis of cellulose using LiCl/1, 3-dimethyl-2-imidazolidinone as an eluent.
Yanagisawa M, et al.
Cellulose, 11(2), 169-176 (2004)