57902-U
Unité de fibres SPME, Polydiméthylsiloxane/divinylbenzène (PDMS/DVB)
df 65 μm(PDMS/DVB, for use with autosampler, needle size 23 ga, metal alloy fiber
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
metal alloy fiber
plain pink hub
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
23 ga
Conditionnement
pkg of 1 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
PDMS/DVB coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler
Autre catégorie plus écologique