57354-U
SPME Fiber Assembly
PEG, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 60 μm (PEG)
Synonyme(s) :
CW/PEG Fiber Assembly
About This Item
Produits recommandés
product name
SPME fiber assembly, Carbowax-Polyethylene Glycol (PEG) Coating, needle size 23 ga, df 60 μm(PEG, for use with autosampler
Matériaux
metal alloy fiber
plain purple hub
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
23 ga
Conditionnement
pkg of 3 × ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
60 μm (PEG)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
PEG coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with autosampler
Autre catégorie plus écologique
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for SPME, suitable for GCapplication for SPME, suitable for GCapplication for SPME, suitable for GCapplication for SPME, suitable for GCAfficher plusNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique