Key Documents
28520-U
Supelco
ATIS Adsorbent Tube Injector System 110V
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
Le système ATIS de Supelco est un accessoire de préparation d′échantillon pour les tubes d′adsorbant. Le Adsorbent Tube Injector Sytem utilise la technique de vaporisation flash pour mettre un échantillon en phase vapeur dans un flux continu de gaz inerte, qui va transporter l′échantillon sur le tube d′adsorbant. Les voies internes de l′ATIS sont en verre ou en acier inox. Le standard de calibration est injecté à le seringue à travers un septum remplaçable au centre du système d′injection en verre, qui est chauffé.
Caractéristiques et avantages
  • Injecter les standards de calibration à l′intérieur des tubes d′adsorbant, afin de calibrer vos sytèmes analytiques
  • Injecter des matrices surchargées ou des composés destinés au contrôle de l′instrumentation sur des tubes d′adsorbant avant ou après échantillonnage
  • Eliminer l′humidité des tubes avant analyse (séchage par purge)
  • Connecter un sac d′échantillonnage d′air à la sortie de ATIS pour assurer une vaporisation complète des standards de calibration.
    ATIS accepte les tubes de thermodésoption de DE 1/4 ou de 6mm. Il est équipé d′un raccord Luer cannelé pour la connection de tous les tubes de désorption par solvant. la gamme de température de ATIS va de l′ambiante à 120°C. La
    gamme de débit va de 0 à 100mL/min. ATIS comprend une chambre d′injection en verre, un controleur de débit avec une vanne d′arrêt, la source de chaleur ainsi que les différentes pièces, raccords et tubes nécessaires. Il vous suffira de connecter l′appareillage à une source d′azote ou d′hélium régulée et de le brancher sur une alimentation électrique appropriée.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Articles
Discover our new Carbotrap® T420 tube, designed for precise terpene air sampling in the cannabis and hemp industry. Monitor terpenes in cultivation environments, even in high humidity, with reproducible sample recovery. Elevate your analysis with the latest in terpene sampling technology.
Discover our new Carbotrap® T420 tube, designed for precise terpene air sampling in the cannabis and hemp industry. Monitor terpenes in cultivation environments, even in high humidity, with reproducible sample recovery. Elevate your analysis with the latest in terpene sampling technology.
Discover our new Carbotrap® T420 tube, designed for precise terpene air sampling in the cannabis and hemp industry. Monitor terpenes in cultivation environments, even in high humidity, with reproducible sample recovery. Elevate your analysis with the latest in terpene sampling technology.
Discover our new Carbotrap® T420 tube, designed for precise terpene air sampling in the cannabis and hemp industry. Monitor terpenes in cultivation environments, even in high humidity, with reproducible sample recovery. Elevate your analysis with the latest in terpene sampling technology.
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringAfficher plus