Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
28521-U
Supelco
Système d′injection pour tube adsorbant (ATIS) 230 V
Synonyme(s) :
ATIS Injector System
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
Le système ATIS de Supelco est un dispositif de préparation d'échantillons destiné aux tubes adsorbants. Le système d′injection pour tube adsorbant s′appuie sur la technique de vaporisation instantanée pour vaporiser l′échantillon au sein d′un flux continu de gaz inerte, qui transporte l′échantillon jusqu′au tube adsorbant. Le circuit de l′échantillon au sein du système d′injection pour tube adsorbant est constitué de verre et d′acier inoxydable. L′étalon est injecté à l′aide d′une seringue dans un septum remplaçable situé au centre de la verrerie d′injection, qui est chauffée.
Caractéristiques et avantages
  • Injection d′étalons sur des tubes adsorbants, pour étalonner votre système analytique
  • Injection de produits de substitution et de composés de contrôle de système dans des tubes adsorbants avant ou après prélèvement
  • Élimination de l′humidité présente dans les tubes avant analyse (purge sèche)
  • Connexion d′un sac de prélèvement d′air à la sortie du système ATIS pour vaporiser les étalons avant d′assurer une vaporisation complète
Le système ATIS est compatible avec les tubes de désorption thermique de 1/4" ou 6 mm de diamètre extérieur. Il est livré avec des adaptateurs du type Luer/raccord cannelé pour connecter divers tubes de désorption par solvant. Il peut fonctionner de la température ambiante à 120 °C. Son débit
peut aller de 0 à 100 ml/min. Le système ATIS est fourni avec la verrerie d′injection, un régulateur de débit constant avec vanne marche/arrêt, la source de chauffage, des pièces détachées ainsi que tous les raccords et tubulures nécessaires. Il vous suffit de le raccorder à une source d′azote ou d′hélium à débit régulé et de le brancher sur une source d′électricité adaptée.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Articles
Discover our new Carbotrap® T420 tube, designed for precise terpene air sampling in the cannabis and hemp industry. Monitor terpenes in cultivation environments, even in high humidity, with reproducible sample recovery. Elevate your analysis with the latest in terpene sampling technology.
Discover our new Carbotrap® T420 tube, designed for precise terpene air sampling in the cannabis and hemp industry. Monitor terpenes in cultivation environments, even in high humidity, with reproducible sample recovery. Elevate your analysis with the latest in terpene sampling technology.
Discover our new Carbotrap® T420 tube, designed for precise terpene air sampling in the cannabis and hemp industry. Monitor terpenes in cultivation environments, even in high humidity, with reproducible sample recovery. Elevate your analysis with the latest in terpene sampling technology.
Discover our new Carbotrap® T420 tube, designed for precise terpene air sampling in the cannabis and hemp industry. Monitor terpenes in cultivation environments, even in high humidity, with reproducible sample recovery. Elevate your analysis with the latest in terpene sampling technology.
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringAfficher plus