Dispositifs et tubes pour le contrôle de l'air
Le contrôle de l'air permet de déterminer la concentration de contaminants dans l'air ambiant, l'air intérieur et les environnements de travail. Nous proposons des solutions de désorption par solvant, de désorption thermique et de prélèvement d'air complet, notamment des préleveurs d'air actifs, passifs et des préleveurs d'air complet. Nos milieux de prélèvement d'air sont conçus pour respecter les critères d'échantillonnage et d'analyse des méthodes du NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), de l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration), de l'USEPA (United States Environmental Protection Agency) et de l'ASTM (American Society for Testing and Materials), ainsi que d'autres méthodes régionales.
Products
Ressources apparentées
- Brochure: Air Quality Monitoring in the Petrochemical Industry
Radiello® passive air samplers for trusted results
- Brochure: ASSET™ EZ4 Dry Samplers for Isocyanates
Key features and benefits of ASSET™ EZ4 Samplers
- Brochure: Passive Sampling
Collection of airborne contaminants using passive/diffusive samplers
- Brochure: Sample Collection and Analysis of Carbonyls
Achieve sensitive and reliable results with air sampling media for a wide range of applications in various configurations for solvent desorption, thermal desorption, passive and whole air sampling from Supelco.
- Brochure: Thermal Desorption Tubes
Features and benefits of thermal desorption tubes
- Flyer: Terpene Analysis - Carbotrap® T420 Thermal Desorption Tube
The Optimal Solution for Sampling and Analysis of Terpenes in Air with TD-GC/MS
- Technical Article: Passive (Diffusive) Sampling Overview
For faster sampling rates, shorter sampling times, greater sensitivity and higher capacity allowing longer sampling times, discover our range of radial devices.
- Application Note: A New Thermal Desorption Tube for Sampling Terpenes in Air
Explore how the Carbotrap® T420 tube thermal desorption tube has been specifically designed for sampling terpenes in air.
Tubes de sorption ORBO™ pour le prélèvement actif de l'air
Les tubes de sorption ORBO™ contiennent deux lits d'adsorbants séparés par de la laine de verre ou de la mousse, offrant des récupérations reproductibles et de faibles écarts-types. Nous pouvons vous fournir une large gamme d'adsorbants spéciaux et de haute qualité, notamment des noirs de carbone graphité (GCB) Carbopack™/Carbotrap®, des tamis moléculaires en carbone (CMS) Carboxen® et Carbosieve®, des adsorbants polymères poreux du type XAD et Tenax, du charbon, du charbon issu du pétrole, du gel de silice et du Florisil.
Prélèvement des composés carbonylés avec des cartouches LpDNPH
Les cartouches LpDNPH servent à piéger les composés carbonylés sur un adsorbant en silice de haute pureté recouvert de 2,4-dinitrophényl hydrazine. Nos cartouches LpDNPH sont destinées aux atmosphères ambiantes, intérieures et d'hygiène au travail, et sont conformes aux exigences des normes et réglementations NIOSH 2016, ASTM D5197, US EPA 100, IP-6A et TO-11A.
Tubes de désorption thermique pour le prélèvement actif de l'air
Nos tubes adsorbants offrent des performances supérieures en termes de piégeage et de désorption thermique des composés organiques volatils présents dans l'air. Nous disposons d'une large gamme de tubes de prélèvement préremplis en acier inoxydable et en verre fritté qui sont parfaitement compatibles avec les désorbeurs thermiques PerkinElmer, Markes (MI™), Gerstel®, Shimadzu™, OI Analytical®, Tekmar® et Dynatherm™. Nous proposons également des tubes de désorption thermique vides en verre et en acier inoxydable en différentes dimensions, qui incluent une flèche indiquant la direction du flux d'échantillonnage, un code-barres, et un numéro d'identification unique pour le prélèvement de l'air et l'analyse par extraction thermique. Nous pouvons aussi créer des tubes personnalisés.
Échantillonneurs d'isocyanates ASSET™ EZ4
Les échantillonneurs ASSET™ EZ4 pour isocyanates sont des préleveurs faciles à utiliser qui offrent une sensibilité maximale lors du recueil et de la mesure des isocyanates en phase vapeur et sous forme d'aérosol. L'échantillonneur ASSET™ EZ4-NCO collecte l'ensemble des monomères et oligomères d'isocyanate ; l'échantillonneur ASSET™ EZ-ICA, quant à lui, est conçu pour recueillir l'acide isocyanique (ICA) et l'isocyanate de méthyle (MIC) à de faibles concentrations.
Filtres avec revêtement pour le prélèvement actif de l'air
Nous proposons des filtres secs avec revêtements innovants, tels que les dispositifs d'échantillonnage de l'air ASSET® EZ4 destinés au prélèvement des isocyanates dans l'air, ainsi qu'une sélection de filtres avec revêtement à utiliser dans des cassettes pour l'échantillonnage de particules et d'aérosols. Nos filtres, cassettes et accessoires, cités dans de nombreuses méthodes OSHA et NIOSH aux États-Unis, sont universellement reconnus pour leur qualité et leur fiabilité.
Préleveur par diffusion DSD-DNPH pour le prélèvement passif de l'air
Le préleveur DSD-DNPH est un dispositif de recueil et d'élution tout-en-un, servant à mesurer les aldéhydes et les cétones dans l'air. Notre produit est recommandé dans la méthode OSHA 1007 relative à la détermination des aldéhydes.
Préleveur passif radiello®
Le préleveur radiello® emploie un élément de prélèvement passif radial conçu pour des vitesses d'échantillonnage supérieures, une plus grande capacité et une résistance accrue au vent, à la température et à l'humidité. Avec plus de dix adsorbants cartouches sous forme pure ou sur supports recouverts par voie chimique, et quatre corps de diffusion différents, l'échantillonneur passif radiello® peut être utilisé pour prélever des centaines de composés gazeux différents dans diverses conditions. Le système radiello® permet de prélever les COV, les aldéhydes, les BTEX, les phénols, l'ammoniac (NH3), l'ozone (O3), le 1,3-butadiène, l'isoprène, les dioxydes d'azote et de soufre (NO2 et SO2), les gaz anesthésiants, les vapeurs, le sulfure d'hydrogène (H2S) et les acides chlorhydrique et fluorhydrique (HCl et HF).
Produits pour le prélèvement d'air complet
Le prélèvement d'air complet se fait par aspiration de l'air dans un récipient, les composés d'intérêt étant alors récupérés directement dans le récipient. Les sacs de prélèvement de gaz en Tedlar® sont disponibles avec vanne de fermeture du type "push-pull" (PLV) et vanne à visser (SCV). Les sacs inertes de prélèvement de gaz avec film d'aluminium multi-couches Supel™ munis de septa Thermogreen® LB-2 offrent une étanchéité supérieure pour protéger l'intégrité des échantillons. Nous proposons également des ampoules de prélèvement en verre recuit en guise d'alternative aux sacs en Tedlar®.
Pompes d'échantillonnage d'air
Nous proposons des pompes d'échantillonnage pour le contrôle de l'air, notamment des pompes à vide pour le prélèvement d'air complet, le micro-préleveur d'air PAS-500 et la pompe d'échantillonnage d'air personnel Zefon® Escort Elf, ainsi que des débitmètres à bulle et des dispositifs d'étalonnage du débit.
Accessoires pour le contrôle de l'air
Un système d'injection pour tube adsorbant (ATIS) est un dispositif de préparation d'échantillons destiné aux tubes de désorption thermique et par solvant. Ce système repose sur le principe de la vaporisation instantanée pour transporter l'échantillon et les étalons dans des tubes adsorbants jusqu'au système analytique.