Principaux documents
27004
Supelco
Flacons, à bouchon à vis solide vert Thermoset avec revêtement PTFE, pré-assemblés, pack de 100
volume 22 mL, amber glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, thread for 20-400
Synonyme(s) :
BOÎTE DE 100 FLACONS AMBRÉS DE 22 ML, À VIS, BOUCHON PLEIN AVEC LINER EN PTFE
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Caractéristiques
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
23 mm × 85 mm
Volume
22 mL
Raccords
thread for 20-400
Application
It was used in decanting serum for residue analysis using GC/MS/MS. It was also used as reaction and development chamber in examining reaction of dioxane solution of oxalyl chloride with an electropositive metal such as Zn and Mg.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Zn-Mediated Reduction of Oxalyl Chloride Forming CO and Its Application in Carbonylation Reactions.
Markovic?, Martin, et al.
Organic Letters, 17.22, 5618-5621 (2015)
Human maternal and umbilical cord blood concentrations of polybrominated diphenyl ethers.
Foster, Warren G., et al.
Chemosphere, 84.10, 1301-1309 (2011)