Key Documents
27002-U
Supelco
Flacons, à bouchon à vis solide vert Thermoset avec revêtement PTFE, pré-assemblés, pack de 100
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, thread for 15-425
Synonyme(s) :
BOÎTE DE 100 FLACONS AMBRÉS DE 7 ML, À VIS, BOUCHON PLEIN AVEC LINER EN PTFE
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Caractéristiques
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
17 mm × 60 mm
Volume
7 mL
Raccords
thread for 15-425
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable