Principaux documents
23124-U
Supelco
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
Synonyme(s) :
LpDNPH S10 Cartridge Tube
About This Item
Code UNSPSC :
12190000
Nomenclature NACRES :
NB.24
product name
Cartouche LpDNPH S10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
Composition
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 50 ea
Technique(s)
active air sampling: suitable
Volume
3 mL
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Du fait de sa conception, la cartouche S10 est facile à utiliser aussi bien sur le terrain qu'en laboratoire. Des adaptateurs réutilisables sont disponibles pour relier la cartouche à la pompe d'échantillonnage. Grâce au réservoir intégré, il n'est pas nécessaire de fixer une seringue pour l'extraction/élution de l'échantillon.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable