Principaux documents
21024-U
Supelco
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
Starter Kit, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
Synonyme(s) :
LpDNPH S10 Cartridge Tube
About This Item
Code UNSPSC :
12190000
Nomenclature NACRES :
NB.24
Nom du produit
Cartouche LpDNPH S10, Starter Kit, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
Agence
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Composition
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Conditionnement
pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
Technique(s)
active air sampling: suitable
Volume
3 mL
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Du fait de sa conception, la cartouche S10 est facile à utiliser aussi bien sur le terrain qu'en laboratoire. Des adaptateurs réutilisables sont disponibles pour relier la cartouche à la pompe d'échantillonnage. Grâce au réservoir intégré, il n'est pas nécessaire de fixer une seringue pour l'extraction/élution de l'échantillon.
Starter Kit includes: 10 cartridges, 1 tube adaptor, and 10 1/8 in. male luer fittings
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • 21026-ULpDNPH S10 Cartridge, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea 1FDS
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Stefano Dugheri et al.
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 71(3), 178-189 (2020-10-20)
The last two decades have been crucial for the assessment of airborne formaldehyde (FA) exposure in healthcare environments due to changes in limits and reference values, definition of carcinogenicity, and new monitoring methods. The aim of this study was to