21929-U
Seringues SGE pour passeurs PerkinElmer® AS100, AS2000, et AS3000
volume 5 μL, 5F-PE-GT-0.63, needle size 23 ga, needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)
Synonyme(s) :
TM=["PerkinElmer"] Autosystem Syringe by SGE
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23 ga
Description
color (lime)
Caractéristiques
needle type LTN (fixed)
gastight syringe, fixed needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 001957
L de l'aiguille
70 mm
Volume
5 μL