Key Documents
26270-U
Aiguilles SGE pour seringues Luer Lock
needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm, point style, 2
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
23 ga
Description
NLL-5/23
Caractéristiques
point style 2
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 39802
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.63 mm
Raccords
luer lock
Description générale
SGE Needles for luer lock syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable