Key Documents
21910
Seringues SGE pour passeur d′échantillon Agilent/HP 7673 et 7683 et 6850 ALS, aiguille soudée
volume 5 μL, SK-5F-HP-0.47, needle size 26 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
26 ga
Caractéristiques
needle type F (fixed)
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 001804
L de l'aiguille
42 mm
Volume
5 μL
Compatibilité
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosam pler
Description générale
Les seringues SGE sont conçues et testées pour répondre aux principales spécifications des échantillonneurs automatiques. Ces seringues possèdent un piston unique en son genre ne pouvant ni se plier, ni se gripper, et leur pointe est adaptée à des injections multiples et rapides. L′ensemble de ces caractéristiques font de cette seringue l′une des plus sûres à employer avec les échantillonneurs automatiques.