Principaux documents
20633
Supelco
Septa Thermogreen® LB-2, de type bouchon
Shimadzu plug, pkg of 50 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41115717
Taille
(plug type)
Conditionnement
pkg of 50 ea
Diam. × L
~6 mm × 9 mm
Compatibilité
for use with Shimadzu all
Description générale
Le septum constitue un élément très important des systèmes d'injection par seringue. Il est généralement constitué de matériaux élastomères auto-étanchéifiants tels que le caoutchouc de silicone, le néoprène ou les élastomères fluorés. Il permet d'introduire commodément l'échantillon sans provoquer de fuite dans le système. Un septum inadapté se décompose dans les conditions de haute température associées aux injecteurs capillaires, ce qui perturbe la ligne de base et fait apparaître des pics fantômes dans le chromatogramme.
Produit destiné aux systèmes de GC Shimadzu nécessitant des bouchons du type septum.
Application
Le septum Thermogreen® LB-2 peut être utilisé dans les applications suivantes :
  • Il permet de réduire au minimum l'extraction ou la perte d'analytes au niveau de la fibre pour microextraction en phase solide (SPME) du flacon durant l'analyse par GC-MS.
  • Sur un instrument de GC, un septum thermorésistant permet d'éviter les fuites de gaz vecteur, les pics étrangers et la contamination par les phtalates.
  • Associé à un protecteur de seringue de bonne épaisseur, un septum thermorésistant permet, sur les instruments de GC, d'éviter les dommages irréversibles provoqués par les microseringues.
  • Il équipe également les orifices d'échantillonnage d'influent sur les chromatographes en phase gazeuse.
Informations légales
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Yuan Gong et al.
International journal of clinical and experimental medicine, 8(11), 20631-20637 (2016-02-18)
Lycium ruthenicum Murr. is commonly used in traditional Tibetan medicine, and the fruits of Lycium ruthenicum Murr. contain an immunologically active pectin which improves immune function against chronic diseases. The present study was performed to evaluate the immunomodulatory effects of
Elefteria Psillakis et al.
Chemosphere, 54(7), 849-857 (2003-11-26)
The sonochemical degradation of aqueous solutions containing low concentrations of six phthalate esters at an ultrasonic frequency of 80 kHz has been investigated. Ultrasonic treatment was found capable of removing the four higher molecular mass phthalates (di-n-butyl phthalate, butylbenzyl phthalate
Solid-phase microextraction (SPME) for rapid field sampling and analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Hook, Gary L., et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 21, 534-543 (2002)
Elefteria Psillakis et al.
Journal of chromatography. A, 999(1-2), 145-153 (2003-07-30)
A simple and efficient liquid-phase microextraction (LPME) technique using a hollow-fibre membrane, in conjunction with gas chromatography-mass spectrometry has been developed for the extraction and analysis of six phthalate esters in water samples. Parameters such as extraction solvent, agitation of
R.L. Grob, M.A. Kaiser
Environmental Problem Solving Using Gas and Liquid Chromatography, 166-166 (2000)