U4884
Urée
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Produits recommandés
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Pureté
98.0-102.0%
Forme
solid
Pf
132-135 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
Densité
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable