Key Documents
15604
Sigma-Aldrich
Urée
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
Synonyme(s) :
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Formule linéaire :
NH2CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.06
Numéro Beilstein :
635724
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Niveau de qualité
Pureté
99.0-100.5%
99.0-101.0% (calc. on dry substance)
Forme
solid
Impuretés
alkalic reac. substances, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.04% insoluble in ethanol
≤0.05% ammonium (NH4)
≤0.1% biuret(carbamylurea)
Résidus de calcination
≤0.1% (as SO4)
Perte
≤1.0% loss on drying, 105 °C, 1 h
Pf
132-135 °C (lit.)
132-135 °C
Solubilité
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
Densité
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤0.5 mg/kg
Adéquation
in accordance for appearance of solution
in accordance for identity
Chaîne SMILES 
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Urea is a colorless, odorless solid. It has prism-like crystals. It forms insoluble nitrate salts with nitric acid and oxalate salts with oxalic acid. On reaction with alkanes or substituted alkanes, it affords crystal-lattice inclusion compounds.
Urea can be prepared from ammonia and carbon-dioxide, via Haber-Bosch process. It can also be used to prepare urea-formaldehyde resins, via condensation reaction.
Application
Urea has been used in the following studies:
  • Synthesis of SnO2 nanoparticles.
  • Synthesis of urethanes, ureides and semicarbazides.
  • Denaturation of protein isolated from Saccharomyces cerevisiae Y15696 strain
  • Protein electrophoretic studies.
Produit utilisé pour la dénaturation des protéines et comme agent de solubilisation doux pour les protéines insolubles ou dénaturées. Permet de renaturer les protéines des échantillons dénaturés au chlorure de guanidine 6 M, comme les corps d'inclusion. Peut être utilisé en association avec du chlorhydrate de guanidine et du dithiothréitol (DTT) pour replier les protéines dénaturées dans leur forme native active.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 7
1 of 7
Urée British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP350
Urée
Urée crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
SAFC
1.37030
Urée
Urée European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
U0600000
Urée
Urée Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1406
Urée
Urée NIST® SRM® 2141
NIST2141
Urée
Nova I and Tronconi E et al.
Urea-SCR Technology for deNOx after treatment of Diesel Exhausts (2014)
Braun D, et al. et al.
Polymer Synthesis: Theory and Practice: Fundamentals, Methods, Experiments ; with 31 Tables (2001)
Genna L Andrews et al.
Analytical chemistry, 83(13), 5442-5446 (2011-05-31)
The TripleTOF 5600 System, a hybrid quadrupole time-of-flight mass spectrometer, was evaluated to explore the key figures of merit in generating peptide and protein identifications that included spectral acquisition rates, data quality, proteome coverage, and biological depth. Employing a Saccharomyces
Joost P J J Hegmans et al.
The American journal of pathology, 164(5), 1807-1815 (2004-04-28)
Exosomes are small membrane vesicles secreted into the extracellular compartment by exocytosis. Tumor exosomes may be involved in the sampling of antigens to antigen presenting cells or as decoys allowing the tumor to escape immune-directed destruction. The proteins present in
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1137-1137 (1994)