Principaux documents
U1250
Sigma-Aldrich
Urée
ReagentPlus®, ≥99.5%, pellets
Synonyme(s) :
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Formule linéaire :
NH2CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.06
Beilstein:
635724
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99.5%
Forme
pellets
Pf
132-135 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 8 M
Densité
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Urea is a chaotropic agent and is used for protein denaturation. It disturbs the hydrogen bonds in the secondary, tertiary and quaternary structure of proteins. Urea can also disturb hydrogen bonds present in DNA secondary structure.
Application
Produit utilisé pour la dénaturation des protéines et comme agent de solubilisation doux pour les protéines insolubles ou dénaturées. Permet de renaturer les protéines des échantillons dénaturés au chlorure de guanidine 6 M, comme les corps d'inclusion. Peut être utilisé en association avec du chlorhydrate de guanidine et du dithiothréitol (DTT) pour replier les protéines dénaturées dans leur forme native active.
Urea has been used as a protein denaturing agent.
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Urea 8 M (after reconstitution with 16 mL high purity water)
Supelco
U4883
Urea
Urée for biochemistry
Millipore
1.08488
Urée
Urée crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.08486
Urée
Sheehan D.
Physical Biochemistry: Principles and Applications (2013)
Protein carbonyl determination by a rhodamine B hydrazide-based fluorometric assay.
Georgiou C D, et al.
Redox Biology, 17, 236-245 (2018)
Protein and cell wall polysaccharide carbonyl determination by a neutral pH 2, 4-dinitrophenylhydrazine-based photometric assay.
Georgiou C D, et al.
Redox Biology, 17, 128-142 (2018)
Christos D Georgiou et al.
Redox biology, 17, 128-142 (2018-04-24)
A new 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH)-based photometric assay is developed for the quantification of carbonyls in protein samples from any biological source by protein carbonyl-DNPH hydrazone formation at acidic pH in the presence of denaturing urea, and subsequent hydrazone solubilization in the
Sreenivasa C Ramaiahgari et al.
Archives of toxicology, 88(5), 1083-1095 (2014-03-07)
Immortalized hepatocyte cell lines show only a weak resemblance to primary hepatocytes in terms of gene expression and function, limiting their value in predicting drug-induced liver injury (DILI). Furthermore, primary hepatocytes cultured on two-dimensional tissue culture plastic surfaces rapidly dedifferentiate
Protocoles
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.