TP0010
FLAG® HA Tandem Affinity Purification Kit
Synonyme(s) :
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Produits recommandés
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Sutitable for mass spectrometry analysis and western blotting.
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Informations légales
Composants de kit également disponibles séparément
- F2426EZview™ Red ANTI-FLAG® M2 Affinity Gel, clone M2FDS
- A2095Monoclonal Anti-HA−Agarose antibody produced in mouse, clone HA-7, purified immunoglobulin, PBS suspensionFDS
- R0278RIPA BufferFDS
- F47993X FLAG® Peptide, lyophilized powderFDS
- U4883Urea, 8 M (after reconstitution with 16 mL high purity water)FDS
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Les clients ont également consulté
Articles
The FLAG® HA tandem epitope system consists of small epitopes tags that are not eukaryotic derived. These features minimize interference with protein functions and provide superior specificity.
Contenu apparenté
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Techniques, réactifs et protocoles permettant de purifier les protéines recombinantes par différentes méthodes telles que la chromatographie d'échange d'ions, la chromatographie d'exclusion stérique ou la chromatographie d'affinité.
Techniques, réactifs et protocoles permettant de purifier les protéines recombinantes par différentes méthodes telles que la chromatographie d'échange d'ions, la chromatographie d'exclusion stérique ou la chromatographie d'affinité.