Merck
E6779
Gel d′affinité anti-HA EZview Rouge
Synonyme(s) :
Anti-HA
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352203
Technique(s):
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
Species reactivity:
-
Application:
IP, affinity chromatography
Citations:
242
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
shelf life
1 yr at 2‑8 °C
Quality Segment
analyte chemical class(es)
proteins (hemagglutinin)
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
matrix
crosslinked agarose
capacity
≥0.4 mg/mL, gel binding capacity (HA-tagged fusion protein)
storage temp.
2-8°C
General description
Le gel d'affinité anti-HA EZview Rouge est un gel d'affinité anti-hémagglutinine (HA) à base d'agarose de couleur rouge qui contient des anticorps monoclonaux anti-HA liés de façon covalente à des billes d'agarose réticulée. L'étiquette HA contient la séquence YPYDVPDYA et provient de la protéine hémagglutinine. Cette séquence correspond aux résidus d'acides aminés 98 à 106 de la protéine HA complète. Parce qu'elle est riche en acides aminés chargés, l'étiquette HA a de plus grandes chances d'être fortement reconnue par les anticorps.
Application
Le gel d'affinité anti-HA EZview Rouge a été utilisé pour des analyses par immunoblotting et immunoprécipitation.
Convient à la capture par affinité (immunoprécipitation) de protéines de fusion d'E. coli ou de cellules de mammifères portant une étiquette HA à leur extrémité N-terminale ou C-terminale.
Lors d'une capture par affinité à petite échelle telle qu'une immunoprécipitation, il est difficile de voir la matrice d'affinité à l'intérieur des microtubes à centrifuger. Une aspiration accidentelle de la résine induit une variabilité quantitative des résultats. Les gels d'affinité EZview Rouges réduisent considérablement le risque de perte de culot. Les résines EZview sont aussi performantes que les gels d'affinité non colorés classiques, tout en permettant à l'utilisateur de distinguer facilement le culot du surnageant. Ces avantages vont de pair avec une plus grande précision des données dans la mesure où la perte de protéines est plus faible.
Biochem/physiol Actions
Spécificité de liaison : Peptide (N-Tyr-Pro-Tyr-Asp-Val-Pro-Asp-Tyr-Ala-C) portant une étiquette HA. Ce gel reconnaît les formes réduites des protéines marquées à l'HA et il réagit avec les protéines de fusion portant une étiquette HA à leur extrémité N-terminale ou C-terminale.
Features and Benefits
  • Plus grande visibilité : la couleur rouge limite le risque d'aspiration accidentelle
  • Meilleure récupération de la protéine cible grâce à la diminution de la perte accidentelle
  • Plus grande reproductibilité : taux de récupération plus uniformes
Physical form
Suspension à 1:1 (v/v) dans du PBS contenant 50 % de glycérol et 15 ppm de Kathon.
Other Notes
Ce gel d'affinité contient des anticorps monoclonaux de souris anti-HA purifiés par affinité (clone HA-7) liés de façon covalente à de l'agarose perlé. L'étiquette HA correspond aux résidus d'acides aminés 98 à 106 (YPYDVPDYA) de l'hémagglutinine du virus de la grippe humaine.
Legal Information
EZview is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c