A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)11COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.37
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-054-8
Beilstein/REAXYS Number:
1769695
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥97% (GC)
form
liquid
refractive index
n
bp
131 °C/4 mmHg (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-2/h3-13H2,1-2H3
InChI key
JNDDPBOKWCBQSM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl tridecanoate
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter