Key Documents
T6382
Sigma-Aldrich
Ethyl tridecanoate
≥99%
Synonyme(s) :
Tridecanoic acid ethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.40
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
plant (vegetable)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
Point d'ébullition
121-123 °C/2.2 mmHg (lit.)
Densité
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
saturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-4-2/h3-14H2,1-2H3
Clé InChI
QJYYMNOTJXIOBP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves