H5149
Heneicosanoic acid
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Niveau de qualité
Qualité
analytical standard
Pureté
≥99% (capillary GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
74-75 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C21H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23/h2-20H2,1H3,(H,22,23)
Clé InChI
CKDDRHZIAZRDBW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable