T5942
Monoclonal Anti-14-3-3 θ/τ antibody produced in mouse
clone 3B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B9, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen 31 kDa
Espèces réactives
rat, bovine, human, mouse
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using whole extracts of mouse 3T3, rat PC12, human Jurkat, or normal fibroblasts or bovine MDBK cells
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... YWHAQP4(646954)
mouse ... EG546165(546165)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité