S7323
14-3-3 Sigma histidine-tagged human
recombinant, expressed in E. coli, C-terminal, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
14-3-3σ, Epitheliial cell marker protein 1, HME1, Makorin, ring finger protein 3, Mkrn3, Mmel, SFN, Stratifin, Tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, sigma polypeptide, YWHAS
About This Item
Produits recommandés
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable