Documents
F3165
Sigma-Aldrich
Anticorps monoclonal ANTI-FLAG® M2 antibody produced in mouse
clone M2, purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass), buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide)
Synonyme(s) :
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass)
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide)
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
all
Concentration
3.8-4.2 mg/mL
Technique(s)
western blot: 10 μg/mL (Protein A)
Isotype
IgG1
Séquence immunogène
DYKDDDDK
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
L'anticorps anti-Flag M2 permet de détecter les protéines de fusion portant une étiquette Flag. Cet anticorps monoclonal est produit chez la souris et reconnaît la séquence FLAG au niveau des extrémités N-terminale, Met N-terminale et C-terminale. Cet anticorps est également capable de reconnaître la séquence FLAG au niveau d'un site interne. Contrairement à l'anticorps M1, l'anticorps M2 n'est pas dépendant du calcium.
La référence F3165 est purifiée par affinité sur une résine avec de la protéine A : elle contient donc non seulement l'anticorps anti-FLAG M2 mais aussi de petites quantités d'IgG native de souris, ce qui augmente sa sensibilité dans la plupart des applications.
Méthode de purification - Protéine A
Immunogène
FLAG ; séquence peptidique DYKDDDDK
Application
L'anticorps monoclonal M2 ANTI-FLAG® produit chez la souris est utilisé dans les applications suivantes :
  • Immunoblotting/Immunotransfert
  • Immunoprécipitation
  • Immunocytochimie
  • Immunofluorescence
  • Dosages ELISA
  • Dosages immunoenzymatiques
  • Immunoprécipitation de la chromatine
  • Microscopie électronique
  • Cytométrie en flux
  • Tests supershift
Consultez notre portail Littérature sur le système FLAG® pour découvrir d'autres références sur cette application.
Notes préparatoires
Diluer la solution d'anticorps à raison de 0,5-10 µg/ml dans une solution saline tamponnée au Tris, pH 8,0, avec 3 % de lait écrémé
Stockage et stabilité
Stocker l'anticorps non dilué à -20 °C en aliquotes de travail. Il n'est pas recommandé de procéder à des congélations et décongélations répétées.
Remarque : Au fil du temps, de petites quantités d'anticorps purifiés peuvent précipiter à partir de la solution en raison d'interactions hydrophobes intermoléculaires. Si un précipité est observé dans ce produit, centrifuger brièvement le flacon pour obtenir un culot contenant le précipité. Prélever le volume de solution d'anticorps souhaité dans le surnageant limpide avant utilisation. Cela ne devrait pas altérer la performance de l'anticorps purifié dans les applications de western blotting ou d'immunoprécipitation.
Informations légales
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Casey C Fowler et al.
Nature communications, 10(1), 3684-3684 (2019-08-17)
Bacterial toxins with an AB5 architecture consist of an active (A) subunit inserted into a ring-like platform comprised of five delivery (B) subunits. Salmonella Typhi, the cause of typhoid fever, produces an unusual A2B5 toxin known as typhoid toxin. Here
Fangzhi Tan et al.
Nature communications, 10(1), 3733-3733 (2019-08-21)
Hearing loss is the most common sensory disorder. While gene therapy has emerged as a promising treatment of inherited diseases like hearing loss, it is dependent on the identification of gene delivery vectors. Adeno-associated virus (AAV) vector-mediated gene therapy has
T P Molitor et al.
Oncogenesis, 2, e48-e48 (2013-06-05)
The vaccinia-related kinases (VRKs) comprise a branch of the casein kinase family. VRK1, a ser/thr kinase with a nuclear localization, is the most well-studied paralog and has been described as a proproliferative protein. In lower eukaryotes, a loss of VRK1
Hong Zhu et al.
Molecular biology of the cell, 24(11), 1619-1637 (2013-04-12)
Charcot-Marie-Tooth (CMT) disease is an inherited neurological disorder. Mutations in the small integral membrane protein of the lysosome/late endosome (SIMPLE) account for the rare autosomal-dominant demyelination in CMT1C patients. Understanding the molecular basis of CMT1C pathogenesis is impeded, in part
Jeong Gu Kang et al.
Scientific reports, 9(1), 11960-11960 (2019-08-21)
Despite the increased interest in epigenetic research, its progress has been hampered by a lack of satisfactory tools to control epigenetic factors in specific genomic regions. Until now, many attempts to manipulate DNA methylation have been made using drugs but
Articles
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
Contenu apparenté
Réactifs pour interactions entre protéines et acides nucléiques, ressources permettant d'étudier les interactions protéines/ARN, protéines/ADN et protéines/protéines, et applications associées.
Réactifs pour interactions entre protéines et acides nucléiques, ressources permettant d'étudier les interactions protéines/ARN, protéines/ADN et protéines/protéines, et applications associées.
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Réactifs pour interactions entre protéines et acides nucléiques, ressources permettant d'étudier les interactions protéines/ARN, protéines/ADN et protéines/protéines, et applications associées.