SRP6065
Hexokinase 1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Brain form hexokinase, HK1, Hexokinase type I, N/A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Puissance
7-8 units/mL
Poids mol.
104.6 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... HXK1(3098)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Isozymes of mammalian hexokinase: structure, subcellular localization and metabolic function.