Accéder au contenu
A2383
Adénosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate
≥99%, microbial, powder
Synonyme(s) :
ATP disodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14N5Na2O13P3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
551.14 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
EC Number:
213-579-1
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
microbial
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Adénosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate, Grade I, ≥99%, from microbial
biological source
microbial
Quality Segment
type
Grade I
assay
≥99%
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Application
Le sel disodique hydraté d'adénosine 5′-triphosphate a été utilisé :
  • pour préparer des solutions étalons d'adénosine triphosphate (ATP) afin de déterminer la concentration en ATP de différentes cultures bactériennes
  • dans le traitement des macrophages de la moelle osseuse (MMO)
  • comme préparation exempte de nucléotides guanine contaminants pour étudier l'effet liant de la sous-unité β du coatomère (β-COP)
Biochem/physiol Actions
L'adénosine 5′-triphosphate (ATP) est un élément clé du stockage énergétique et du métabolisme in vivo. Il est utilisé dans de nombreux processus cellulaires : respiration, réactions de biosynthèse, transport actif et motilité. L'ATP est le substrat de nombreuses kinases impliquées dans la signalisation cellulaire, ainsi que des adénylate cyclases qui produisent le second messager adénosine monophosphate cyclique (AMPc). L'ATP fournit l'énergie métabolique nécessaire à l'activation des pompes métaboliques. Il sert de coenzyme dans une multitude de réactions enzymatiques.
Agoniste des récepteurs purinergiques P2
Agoniste des récepteurs purinergiques P2 ; augmente l′activité des canaux K+ activés par le Ca2+ ; substrat de systèmes d′enzymes dépendants de l′ATP
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)