SRP0195
PARP6 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
MGC131971, Poly (ADP-ribose) Polymerase 6, pART17
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
98 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PARP6(56965)
Description générale
Human PARP6 (GenBank Accession No. NM_020214), full length with N-terminal GST tag, MW = 98kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires