Principaux documents
SML3758
Sigma-Aldrich
Trpvicin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(5-(2-(2-Cyanopropan-2-yl)pyridin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)thiazol-2-yl)-4,6-dimethoxypyrimidine-5-carboxamide, N-[5-[2-(1-Cyano-1-methylethyl)-4-pyridinyl]-4-(trifluoromethyl)-2-thiazolyl]-4,6-dimethoxy-5-pyrimidinecarboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H17F3N6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.45
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Trpvicin is a sub-type selective and potent inhibitor of TRPV3. Trpvicin shows efficacy in the inhibition of itch and hair loss in mouse models. It appears that Trpvicin stabilizes TRPV3 channel in its a closed state.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Structural basis of TRPV3 inhibition by an antagonist
Nature Chemical Biology, 19(1), 81-90 (2023)