Accéder au contenu
SML0041
Batimastat
≥98% (HPLC), powder, matrix metalloproteinase inhibitor
Synonyme(s) :
BB-94; (2R,3S)-N4-Hydroxy-N1-[(1S)-2-(methylamino)-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-(2-methylpropyl)-3-[(2-thienylthio)methyl]butanediamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H31N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.64
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Batimastat, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(C)C)[C@H](CSc2cccs2)C(=O)NO
InChI
1S/C23H31N3O4S2/c1-15(2)12-17(18(22(28)26-30)14-32-20-10-7-11-31-20)21(27)25-19(23(29)24-3)13-16-8-5-4-6-9-16/h4-11,15,17-19,30H,12-14H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,27)(H,26,28)/t17-,18+,19+/m1/s1
InChI key
XFILPEOLDIKJHX-QYZOEREBSA-N
Application
Batimastat has been used to inhibit matrix metalloproteinases (MMPs) activity in various studies.
Biochem/physiol Actions
Batimastat is a potent, broad spectrum matrix metalloprotease (MMP) inhibitor.
Batimastat is hydroxamate-type inhibitor of matrix metalloproteinases (MMP). It inhibits the growth and spread of lung tumors, breast cancer regrowth and human colon tumor growth and spread in mouse models. Batimastat reduces MMP-mediated vascular dysfunction and vessel wall damage and enhances the sealing ability and bond strength of dental adhesives.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Batimastat
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable