364205
GM 6001
≥95% (HPLC), solid, Matrix metalloproteinase inhibitor, Calbiochem
Synonyme(s) :
GM 6001, Galardin, N-[(2R)-2-(Hydroxamidocarbonylmethyl)-4-methylpentanoyl]-L-tryptophan Methylamide
About This Item
product name
GM 6001, GM 6001, CAS 142880-36-2, is a potent, cell-permeable, broad-spectrum inhibitor of matrix metalloproteinases.
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C20H28N4O4/c1-12(2)8-13(10-18(25)24-28)19(26)23-17(20(27)21-3)9-14-11-22-16-7-5-4-6-15(14)16/h4-7,11-13,17,22,28H,8-10H2,1-3H3,(H,21,27)(H,23,26)(H,24,25)/t13-,17+/m1/s1
Clé InChI
NITYDPDXAAFEIT-DYVFJYSZSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
MMP-1
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Galardy, R.E., et al. 1994. Ann. NY Acad. Sci.732, 315.
Galardy, R.E., et al. 1994. Cancer Res.54, 4715.
Galardy, R.E. 1993. Drugs Future18, 1109.
Grobelny, D., et al. 1992. Biochemistry31, 7152.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable