SML0584
NNGH
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
BML-205, N-Isobutyl-N-(4-methoxyphenylsulfonyl)glycyl hydroxamic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(CC(C)C)CC(=O)NO
InChI
1S/C13H20N2O5S/c1-10(2)8-15(9-13(16)14-17)21(18,19)12-6-4-11(20-3)5-7-12/h4-7,10,17H,8-9H2,1-3H3,(H,14,16)
Clé InChI
JIRXORZYIXSWOB-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable