SML0031
DBeQ
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
JRF 12, N2,N4-dibenzylquinazoline-2,4-diamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
C(Nc1nc(NCc2ccccc2)c3ccccc3n1)c4ccccc4
InChI
1S/C22H20N4/c1-3-9-17(10-4-1)15-23-21-19-13-7-8-14-20(19)25-22(26-21)24-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-14H,15-16H2,(H2,23,24,25,26)
Clé InChI
QAIMUUJJAJBPCL-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance