Merck
Passer à
T9033
Thapsigargine
From plant (Thapsia garganica), ≥98% (HPLC), IP3-independent intracellular calcium releaser, solid film
Synonyme(s) :
(-)-Thapsigargine, TG1
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H50O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
650.75
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid film
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Thapsigargine, ≥98% (HPLC), solid film
biological source
plant (Thapsia garganica)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid film
solubility
acetonitrile: soluble 9.80-10.20 mg/mL, DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12C([C@H](OC([C@]3(O)C)=O)[C@]3(O)[C@@H](OC(CCC)=O)C[C@]2(C)OC(C)=O)=C(C)[C@H](OC(/C(C)=C(C)/[H])=O)[C@H]1OC(CCCCCCC)=O
InChI
1S/C34H50O12/c1-9-12-13-14-15-17-24(37)43-28-26-25(20(5)27(28)44-30(38)19(4)11-3)29-34(41,33(8,40)31(39)45-29)22(42-23(36)16-10-2)18-32(26,7)46-21(6)35/h11,22,26-29,40-41H,9-10,12-18H2,1-8H3/b19-11-/t22-,26+,27-,28-,29-,32-,33+,34+/m0/s1
InChI key
IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
General description
La thapsigargine, une lactone sesquiterpénique du type guaianolide, est un inhibiteur couramment utilisé de l'enzyme ubiquitaire SERCA (sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+ ATPase). Elle est capable d'activer le stress du réticulum endoplasmique (RE) et la réponse UPR (unfolded protein response). La thapsigargine est un produit phytochimique naturel présent dans les racines et les fruits de la plante méditerranéenne de l'espèce Thapsia garganica (famille des Apiaceae). La thapsigargine promeut la libération d'un signal d'arrêt de la traduction et induit des modifications touchant l'ensemble du protéome des voies métaboliques au sein des cellules infectées par le coronavirus (CoV).
Application
La thapsigargine a servi d'agent inducteur de stress du réticulum endoplasmique (RE) :
  • pour étudier son effet sur l'expression de la protéine 2 associée à la cyclase (CAP2) dans des cellules de cancer du foie[1].
  • dans une expérience de viabilité cellulaire avec des cellules ARPE-19 (cellules d'épithélium pigmentaire rétinien humain)[2].
  • pour étudier son effet sur la glycosylation de la lipocaline 2 (LCN2) dans des hépatocytes primaires[3].
  • pour étudier les conséquences d'une déplétion en calcium dans le réticulum endoplasmique (RE) de cellules[4].
  • pour étudier son effet sur l'expression de l'ARNm de TIMP-1 (inhibiteur tissulaire des métalloprotéinases-1) dans des cellules de Sertoli de rat.
Biochem/physiol Actions
Il s'agit d'un puissant activateur cellule-perméable du calcium intracellulaire indépendant de l'IP3.
La thapsigargine est un puissant libérateur du calcium intracellulaire indépendant de l'IP3 et capable de traverses les membranes cellulaires. Elle inhibe l'augmentation transitoire du Ca2+ intracellulaire induite par l'angiostatine et l'endostatine. Elle induit également l'apoptose en perturbant les taux de Ca2+ intracellulaire libre et est incorporée dans des formulations de promédicaments chimiothérapeutiques.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
T5580P0046S5068
form
solid film
form
-
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
acetonitrile: soluble 9.80-10.20 mg/mL, ethanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
chloroform: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to yellow, DMSO: soluble, acetone: soluble, dichloromethane: soluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: soluble, acetone: soluble, chloroform: soluble, ethanol: soluble
solubility
H2O: slightly soluble, ethanol: slightly soluble, methanol: freely soluble
biological source
plant (Thapsia garganica)
biological source
Myxococcus fulvus Mx f85
biological source
Pseudomonas aeruginosa
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thapsigargine
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves