SMB00915
BAA473 (11-oxo-12S-hydroxy lithocholic acid methyl ester)
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
BAA473 (11-oxo-12S-hydroxy lithocholic acid methyl ester), (3α,5β,12β)-3,12-dihydroxy-11-oxo-cholan-24-oic-acid methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Pf
153.5—154.5 °C
Solubilité
chloroform: 20 mg/mL, colorless to light yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(OC)CCC(C)C1CCC2C3CCC4CC(O)CCC4(C)C3C(=O)C(O)C12C
InChI
1S/C25H40O5/c1-14(5-10-20(27)30-4)18-8-9-19-17-7-6-15-13-16(26)11-12-24(15,2)21(17)22(28)23(29)25(18,19)3/h14-19,21,23,26,29H,5-13H2,1-4H3
Clé InChI
RYGJYUKSMUSEMY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable