Merck
L6250
Lithocholic acid
≥95%
Synonyme(s) :
3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α-Hydroxy-5β-cholanic acid, 5β-Cholan-24-oic acid-3α-ol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H40O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.57
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-099-1
Beilstein/REAXYS Number:
3217757
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bovine bile
Quality Segment
assay
≥95%
mol wt
376.57 g/mol
mp
183-188 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1
InChI key
SMEROWZSTRWXGI-HVATVPOCSA-N
Gene Information
human ... POLA1(5422), TOP2A(7153)
rat ... Polb(29240)
General description
Lithocholic acid is an oligo(ethylene glycol) derivative of bile acid.
Application
Lithocholic acid has been used in a study to assess cholestasis and its action on several organs and tissues in rats. It has also been used in a study to investigate the regulation of hepatic phospholipid and bile acid homeostasis through SMAD3 activation by TGFβ.
Biochem/physiol Actions
Bile Acid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithocholic acid
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)