SMB00913
BAA485 (12-Ketodeoxycholic acid)
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
BAA485 (12-Ketodeoxycholic acid), (3α,5β)-3-Hydroxy-12-oxocholan-24-oic acid, 12-Dehydrodeoxycholic acid, 12-Oxolithocholic acid, 3α-Hydroxy-12-oxo-5β-cholan-24-oic acid, 3α-Hydroxy-12-oxo-5β-cholanic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Qualité
100
Composition
(3α,5α)-3-Hydroxy-12-oxocholan-24-oic acid, ≤100%
Conditionnement
pkg of 25 mg
Couleur
white to beige
Pf
165—167 °C
Solubilité
methanol: 20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H](CCC(O)=O)C1CC[C@@]([C@]21C)([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2=O
InChI
1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-20,25H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,23+,24-/m1/s1
Clé InChI
CVNYHSDFZXHMMJ-VPUMZWJWSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable