SAE0052
Chitotriosidase human
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Chitinase-1, Chitotriosidase-1
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Niveau de qualité
Essai
98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥15,000 units/μg protein
Poids mol.
50 kDa
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Définition de l'unité
N′,N”-triacetylchitotrioside per minute at 25 °C, pH 5.6.
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable