M5639
4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotrioside
glycanase substrate, fluorogenic, ≥98.00% (TLC), powder
Synonyme(s) :
4-Methyl-7-coumarinyl-tri-N-acetyl-β-chitotrioside, 4-Methylumbelliferyl-N,N′,N″-triacetyl-β-chitotrioside
About This Item
Produits recommandés
product name
4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotrioside, fluorogenic glycanase substrate
Niveau de qualité
Pureté
≥98.00% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
water: pyridine, 1:1: 4.90-5.10 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O[C@@H]3CO)Oc4ccc5C(C)=CC(=O)Oc5c4
InChI
1S/C34H47N3O18/c1-12-7-22(44)50-18-8-16(5-6-17(12)18)49-32-24(36-14(3)42)28(47)30(20(10-39)52-32)55-34-25(37-15(4)43)29(48)31(21(11-40)53-34)54-33-23(35-13(2)41)27(46)26(45)19(9-38)51-33/h5-8,19-21,23-34,38-40,45-48H,9-11H2,1-4H3,(H,35,41)(H,36,42)(H,37,43)/t19-,20-,21-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33+,34+/m1/s1
Clé InChI
BNYGKUQXGBVTRE-JFWBNMEYSA-N
Application
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable